344095-M
Fluvastatin, Sodium Salt
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC₅₀ = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Sinonimo/i:
Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
water: 30 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HMG-CoA reductase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
WGK 3