344092
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2
The Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, also referenced under CAS 340316-62-3, controls the biological activity of Formin FH2 Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, Small Molecule Inhibitor of Formin Homology 2 domain, 1-(3-Bromophenyl)-5-(2-furylmethylene)-2-thioxo-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Actin Assembly Inhibitor XV
Saggio
≥98% (sum of two geometrical isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
darkdeep green
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C1N(C(=O)\C(=C\c3[o]ccc3)\C(=O)N1)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3