182517
Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689
The Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, also referenced under CAS 170930-46-8, controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Arp2/3 Complex Inhibitor I, Inactive Control, CK-689, N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-2-methoxy-acetamide, CK-1828689
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3