264158
Caspase Modulator II, 1541B
Caspase Modulator II, 1541B primarily used in Inhibition.
Sinonimo/i:
Caspase Modulator II, 1541B, 8-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XVI, Procaspase-3 Activator III, Procaspase-3 Activator III, 8-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XVI
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 1.8 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2