220588
Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt, CPRG, Na
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chlorophenolred-β-D-galactopyranoside, Sodium Salt,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
<0.1% chlorophenolred
Colore
orange-red to red
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1