220411
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Sinonimo/i:
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Saggio
>95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: <10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3