219467
Cathepsin V, His•Tag®, Human, Recombinant, NSO Cells
recombinant human, expressed in NSO cells
Sinonimo/i:
Cathepsin L2, Cathepsin U
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in NSO cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
≥300 units/μg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
≤1.0 EU/μg Endotoxins (EU/μg Cathepsin V)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Turk, V., et al. 2001. EMBO J.20, 4629.
Somoza, J.R., et al. 2000. Biochemistry39, 12543.
Bromme, D., et al. 1999. Biochemistry38, 2377.
Adachi, W., et al. 1998. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.39, 1789.
Santamaria, I., et al. 1998. Cancer Res.58, 1624.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1