Documenti fondamentali
PHL86063
Luteolin 4′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 4′-glucoside, Juncein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C(O)=C3)=C1
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)31-13-2-1-8(3-10(13)24)14-6-12(26)17-11(25)4-9(23)5-15(17)30-14/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
UHNXUSWGOJMEFO-QNDFHXLGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL86063-10MG4065267929750