Documenti fondamentali
217277
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Sinonimo/i:
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Descrizione
Merck USA index - 14, 1829
Livello qualitativo
Stato
solid (free-flowing)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to tan
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: 25-75 mPas at 25°C, 2% in H2O.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temprature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temprature.
Altre note
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1