M7140
Methyl cellulose
viscosity: 15 cP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Viscosità
12-18 cP, 2 % in water(20 °C)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to hazy
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1