218775
Castanospermine, Castanospermum australe
Plant alkaloid inhibitor of several β-glucosidases and α-glucosidases, including those involved in N-linked processing of glycoproteins.
Sinonimo/i:
Castanospermine, Castanospermum australe, (1S,6S,7R,8aR)-Tetrahydroxyoctahydroindolizine
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 1896
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C2)O)O)O)[C@H](CC1)O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
β-glucosidases
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
WGK 3