201102
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt
solid, bilirubin standard, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Bilirubin ditaurate (BDT)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt, Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt is suitable as a direct bilirubin standard. Behaves similar to purified bilirubin glucuronides from human bile in diazo tests. Unstable in solution.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - DU3038000
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Suitable as a direct bilirubin standard
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1