Documenti fondamentali
1.93694
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Sinonimo/i:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CoO4S · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.10
Codice UNSPSC:
12352302
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3