Key Documents
1.93502
Supelco
Sodio idrossido
pellets, EMPLURA®
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Grado
laboratory grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
99%
Forma fisica
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100  g/L)
P. eboll.
1,390 °C/1,013 hPa
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: 1,090 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1