Documenti fondamentali
1.93263
Supelco
Cloruro di magnesio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93263.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93263.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1