Documenti fondamentali
1.93213
Supelco
Ammonio diidrogeno fosfato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93213.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93213.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)