Documenti fondamentali
1.93005
Supelco
Acido perclorico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Grado
ACS reagent
Stato
liquid
Concentrazione
≥70-< 90%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93005.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93005.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1