1.66507
Tryptic Soy Agar
TSA with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate – 90mm ICR Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR settle plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (20/120 plates per box)
Profondità
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
applicazioni
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria
fungi
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
1665070120-CN: 120 Plates per box
WGK 2