16-157
Proteina A agarosio/DNA di sperma di salmone, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Sinonimo/i:
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads, ChIP assays
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Staphylococcus aureus
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
Compatibilità
suitable for immunoprecipitation
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Stato fisico
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.