14-782-M
PI 3-Kinase (p110α(E542K)/p85α), Human, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E542K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
Active Kinase Protein, Human PI 3-Kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 125.3 kDa (p110α; E542K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2