8.14056
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
260 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3