1.46697
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico
Neutralizer A, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
CASO agar, Casein Soybean Digest Agar with neutralizer, TSA, TSA with Neutralizer A
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use; with safety lock)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Neutralizer A
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
Diam. piatto
55 mm
Colore
yellow to yellow-orange
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2