Key Documents
1.46501
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar con neutralizzanti
Sodium thiosulphate, Tween®, Lecithin, Histidine, lid, ICR plus - lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, SDA, SDA con neutralizzante, piastra da contatto ICRplus
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid ICR plus - lockable contact plate
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Confezionamento
triple packed of 20 or 200 plates
Diam. piatto
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Sabouraud Dextrose Contact Agar + LTHTh - ICR+ è progettato per determinare il conteggio totale di lieviti e muffe su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in camere bianche e isolatori. Sabouraud Dextrose Medium contiene prodotti della digestione di tessuti animali (peptoni) che costituiscono una fonte nutritiva di aminoacidi e composti azotati per la crescita di funghi e lieviti. Come fonte di energia e carbonio si aggiunge destrosio. Il pH basso favorisce la crescita dei funghi. Al terreno si aggiungono neutralizzanti quali lecitina, polisorbato (Tween®) 80, istidina, tiosolfato di sodio e piruvato per inattivare i possibili disinfettanti residui. Inoltre, la piastra è dotata di un coperchio fornito di blocco (ICRplus; +) per mettere al riparo dal rischio di perdere il coperchio durante il trasporto dopo il campionamento. Le piastre ICRplus sono adatte all′incubazione aerobica e anaerobica ruotando il coperchio nella posizione di chiusura per l′incubazione aerobica e nella posizione di apertura per l′incubazione anaerobica. Per differenziarli meglio dai terreni TSA, gli SDA sono contenuti in dischi di colore rosa.
Applicazioni
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio di lieviti e muffe presenti sulle superfici di isolatori e camere bianche.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2