Key Documents
1.46394
Millipore
Sabouraud Dextrose (4%) Agar con cloramfenicolo
Chloramphenicol, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL , filling volume, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, SDB con Cm, Sabouraud Dextrose Broth con cloramfenicolo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Livello qualitativo
Descrizione
For determination of the total count of yeasts and molds
Sterilità
sterile
Forma fisica
gelatinous solid
Durata
9 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap and 3 loci
ready-to-use
Composizione
Chloramphenicol
Confezionamento
box of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
200 mL , filling volume
pH
5.6
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe. L′elevata concentrazione di destrosio e il basso pH favoriscono la proliferazione di lieviti e muffe e inibiscono quella dei batteri. Il terreno favorisce anche la formazione di spore (conidi e sporangi) nonché di pigmenti di lieviti e muffe. La presenza di cloramfenicolo, che agisce ad ampio spettro, inibisce ulteriormente la proliferazione della flora batterica concomitante del materiale fortemente contaminato.
Applicazioni
Sabouraud Dextrose Agar con cloramfenicolo è progettato per la determinazione del conteggio totale di lieviti e muffe. Il terreno è usato per l′indagine microbiologica di prodotti non sterili.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I nostri terreni sono prodotti in un centro di produzione ad ambiente controllato, conforme alla norma ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Stoccaggio e stabilità
  • The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light, and properly sealed at +2 °C to +25 °C.
  • The testing procedures described on the CoA can be started up to the expiry date printed on the label.
Altre note
Agar media should not be melted a second time after solidifying.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2