1.46332
Brodo di peptoni vegetali
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
Sinonimo/i:
VPB, TSB non di origine animale
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 10 L bag with MPC connector
tecniche
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH
7.3 (20.0 °C in H2O)
Compatibilità
suitable for (Mediafill testing)
stand alone
nonselective for
applicazioni
aseptic process simulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Confezionamento: sacca da 10 L con connettore MPC, in triplo involucro
Sinonimo: VPB, TSB non di origine animale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2