Documenti fondamentali
1.00800
Millipore
Brodo di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Sinonimo/i:
Brodo con digerito di soia e caseina, Brodo peptone di caseina-peptone di farina di soia, TSB, CASO, brodo al digerito di soia e caseina, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB, Brodo CASO, Brodo al digerito di caseina e al peptone di soia, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, TSB
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
Stato
granular
Caratteristiche
granulated
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
Solubilità
30 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
applicazioni
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilità
stand alone
anaerobic bacteria
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
I terreni granulati possono essere filtrati a freddo e irradiati con raggi gamma per la convalida microbiologica dei processi di riempimento asettico (media fill test o simulazione del processo asettico). I terreni sono forniti in un triplo involucro e pronti per la camera bianca, per garantire la massima sicurezza del processo asettico. La granulazione garantisce un′eccellente solubilità anche in acqua fredda. La filtrabilità a freddo si ottiene con test dettagliati che includono il controllo delle materie prime, dei campioni pre-produzione, del prodotto in fase di produzione e del prodotto finale
Applicazioni
Il brodo è adatto alla simulazione del processo asettico (APS) conformemente alle raccomandazioni della “FDA Aseptic Guide” (Guida all′asepsi dell′FDA) e dell′annesso 1 delle GMP EU nelle linee di produzione asettiche. L′uso esclusivo di materie prime non di origine animale consente di escludere il rischio potenziale di contaminazione con TSE/BSE. Grazie alla ricca base nutriente, questo terreno è adatto anche alla coltivazione di microrganismi esigenti. Questo terreno liquido trova applicazione nell′industria farmaceutica.
Linkage
Sostituisce: 1008005007
Altre note
Modalità d′azione: Il terreno di coltura disidratato è irradiato. L′intensità dell′irradiazione garantisce la distruzione di batteri, spore, virus e micoplasmi. Nei confronti dei microrganismi resistenti all′irradiazione offre un livello di sicurezza più elevato rispetto agli altri prodotti disponibili in commercio.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 1