Documenti fondamentali
1.46185
Millipore
Lactose TTC A. w. Tergitol-7
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Caratteristiche
ready-to-use
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Temperatura di conservazione
20-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
Applicazioni
Detection and enumeration of E. coli & coliform bacteria in water samples, Membrane filtration method
Confezionamento
90 mm plate (20 or 120 plates/box)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2