1.46161
ReadyPlate DG18 Agar ISO21527
For the enumeration of xerophilic molds in dried and semi-dried foods, plate diam. 90 mm
Sinonimo/i:
Dichloran 18% Glycerol Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 21527
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReadyPlate™
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 20 plates
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Store dry and tightly closed)
Diam. piatto
90 mm
Colore
clear light yellow
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2