14-540-M
Tie2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Tie2 residues 771-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 42 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: Q02763 # This protein is a protein tyrosine-kinase transmembrane receptor for angiopoietin 1. It may constitute the earliest mammalian endothelial cell lineage marker. Probably regulates endothelial cell proliferation, differentiation and guides the proper patterning of endothelial cells during blood vessel formation. )
NM_000459.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Malattie correlate
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Informazioni sul gene
human ... TEK(7010)
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-540M when ordering the 250μg size.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2