14-448-M
Cdk2/Cyclin A Protein, active, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk2 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin A, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 35 kDa
Purificato mediante
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. )
NM_001798.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1