Documenti fondamentali
1.44244
Millipore
Strisce di agar SDX-y Hycon®
Sabouraud Dextrose Agar, Irradiable antibiotics, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Strisce agarizzate pronte all’uso Hycon, SDX, SDA, strisce agarizzate
About This Item
Codice UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
individually wrapped
Composizione
Irradiable antibiotics
Confezionamento
double packed of 40 strips
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® High Flow Touch
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le strisce agarizzate SDX-y sono terreni di coltura pronti all′uso per la determinazione di lieviti e muffe aerodispersi con i campionatori d′aria RCS®. Ciascuna striscia agarizzata è saldata in una guaina richiudibile e sottoposta a controllo visivo al 100% per garantire la massima sicurezza in ambienti critici. L′agar destrosio Sabouraud è supportato da una pellicola flessibile. L′agar destrosio Sabouraud (SDX, SDA) è un terreno di coltura complesso per la coltivazione e l′isolamento di una vasta serie di lieviti e muffe. Il destrosio supporta la crescita di funghi. Il terreno è integrato con una miscela di antibiotici resistenti ai raggi gamma e aventi attività inibitoria nei confronti di vari ceppi batterici.
Applicazioni
Le strisce agarizzate sono utilizzate per monitorare aria ambientale e gas compressi con i campionatori d′aria RCS®. Queste strisce sono irradiate con raggi gamma e confezionate in triplo involucro per applicazioni specifiche all'interno di isolatori e ambienti critici.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2