1.37076
Sodio cloruro
3 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
sodium chloride, sodium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
applicazioni
pharma/biopharma processes
Attività estranea
Aflatoxin
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Confezionamento
1.37076.9010 / 10L
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1