Documenti fondamentali
1.37030
SAFC
Urea
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Carbamide, carbonil diammide, diamminometanone, carbonildiammina, Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-315-5
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.0-102.0% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
solid
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L'urea è usata in genere per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utile per rinaturare le proteine di campioni già denaturati con il guanidinio cloruro 6 M, come per esempio i corpi di inclusione. L′urea può essere impiegata con la guanidina cloridrato e il ditiotreitrolo (DTT) nel refolding delle proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Visti i livelli estremamente bassi di contaminazione microbica e di endotossine, l′urea crist. Emprove® Expert è particolarmente indicata per le applicazioni ad alto rischio.
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
Urea United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
Urea
Urea ReagentPlus&#174;, &#8805;99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Urea
Urea puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99%
Sigma-Aldrich
33247
Urea
Urea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
U0600000
Urea
Urea End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Millipore
66612-M
Urea