Key Documents
66612-M
Millipore
Urea
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Impurezze
≤0.01% insoluble material
Colore
white
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina