Documenti fondamentali
12-539
Sigma-Aldrich
Abltide, coniugato con biotina
Abltide, biotin conjugate primarily used in Kinase Assays.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Descrizione: Peptide sintetico (EAIYAAPFAKKK), biotinilato nella porzione C-terminale
Azioni biochim/fisiol
Proteina target: Abl
Sottofamiglia bersaglio: TK
Qualità
Valutato di routine come substrato per la Abl-chinasi.
Stato fisico
Liofilizzato
Stoccaggio e stabilità
Liofilizzato: 2 anni a 4°C. Reidratato: 6 mesi a -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1