1.25193
Cellvento® 4HEK Liquid
Chemically defined, sterile; sterile-filtered, suitable (for HEK293 cell culture)
Produzione farmaceutica
Descrizione
shipped with cooling pack
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Nome Commerciale
Cellvento®
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.