1.25195
Cellvento® 4HEK Powder
Chemically defined, powder, suitable (for HEK293 cell culture)
Produzione farmaceutica
Descrizione
shipped with cooling pack
Nome Commerciale
Cellvento®
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilità
suitable (for HEK293 cell culture)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Note legali
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.