1.25075
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 5 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 5 ml
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 100 mm
Volume
5 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
85 μm
Capacità
~50 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
mixed mode
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Greater capacity at high-salt concentrations
- Superior productivity
- Outstanding selectivity
- Rigid base beads for easy packing
- Excellent pressure-flow behavior
- Strong chemical stability