124020
Akt Inhibitor X
The Akt Inhibitor X, also referenced under CAS 925681-41-0, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N-diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 10-NCP
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)N2CCCC[N+H](CC)CC
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Akt
Rn cell lines (IC₅₀ = 2-5 µM)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
WGK 1