124039
Akt Inhibitor X
InSolution, ≥97%
Sinonimo/i:
InSolution Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC2=C1OC3=C(N2CCCCN(CC)CC)C=CC=C3
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Akt
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.