Documenti fondamentali
12-302
Sigma-Aldrich
EGF-Stimulated A431 Cell Lysate
Human
About This Item
Codice UNSPSC:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
EGF-Stimulated A431 Cell Lysate,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione della linea cellulare
A431
Qualità
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Stato fisico
modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1mg/ml aprotinin, 1mg/ml leupeptin, 1mg/ml pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromophenol blue).
Stoccaggio e stabilità
6 months at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Srinivasan Shanmugarajan et al.
Endocrinology, 151(9), 4389-4399 (2010-07-09)
Osteoclast inhibitory peptide-1 (OIP) is an autocrine/paracrine inhibitor of osteoclast differentiation, and mice that overexpress OIP-1 in osteoclast lineage cells develop an osteopetrosis bone phenotype. In this study, we show that OIP-1 binding to the Fc gamma receptor IIB (Fc
Endrit Elbasani et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
The anaphase-promoting complex, or cyclosome (APC/C), is a large E3 ubiquitin ligase composed of 14 subunits. The activity of APC/C oscillates during the cell cycle to ensure a timely transition through each phase by promoting the degradation of important cell