Documenti fondamentali
12-305
Sigma-Aldrich
3T3/A31 Cell Lysate
About This Item
Codice UNSPSC:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione della linea cellulare
3T3/A31
Qualità
Routinely evaluated as a positive control for some of Upstates antibodies.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jason A Lehman et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28130-28138 (2003-05-13)
We report here for the first time the detection of the ribosomal p70S6 kinase (p70S6K) in a hematopoietic cell, the neutrophil, and the stimulation of its enzymatic activity by granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). GM-CSF modified the Vmax of the