1.18789
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hydrogen Peroxide Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 tests
Analiti specifici
hydrogen peroxide
Campo di misura
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Neocuproin)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide