1.18381
Calibration Standard Set
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Calibration standard,
Forma fisica
liquid
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Turbiquant™ 1500 IR
for use with Turbiquant™ 1500 T
for use with Turbiquant™ 3000 IR
for use with Turbiquant™ 3000 T
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)