Documenti fondamentali
D186309
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
≥99.5%
Sinonimo/i:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Beilstein:
635994
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
4.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.7 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
923 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethyl sulfate may be used along with alumina for preparation of monomethylated derivatives of alcohols, phenols and carboxylic acids. It may also be used in combination with dimethylformamide (DMF) to form methoxy-methylene-N,N-dimethyliminium salt, that can be utilized for the preparation of β-lactams.
Confezionamento
View returnable container options.
18 L in Kilo-Lab® packaging not available in all areas.
Note legali
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new method for sequencing DNA.
Maxam AM and Gilbert W.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 74(2), 560-564 (1977)
DMF-dimethyl sulfate as a new reagent for the synthesis of β-lactams.
Jarrahpour A and Zarei M.
Tetrahedron Letters, 50(14), 1568-1570 (2009)
Methylation of alcohols, phenols, and carboxylic acids, and selective monomethylation of diols and dicarboxylic acids with dimethyl sulfate by use of alumina.
Ogawa H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59(8), 2481-2483 (1986)
Chad M Kurylo et al.
Cell reports, 25(1), 236-248 (2018-10-04)
Prevailing dogma holds that ribosomes are uniform in composition and function. Here, we show that nutrient limitation-induced stress in E. coli changes the relative expression of rDNA operons to alter the rRNA composition within the actively translating ribosome pool. The most
Kwang Sun Ryu et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(4), 731-739 (2007-01-26)
The physical properties of polyaniline (PAn) powder, doped by nucleophilic doping of dimethyl sulfate (DMS), were characterized, as well as its electrochemical behaviors, to investigate the possibility of a power source device adopting the PAn-DMS electrodes. It is shown that