Documenti fondamentali
1.16720
Supelco
Glucose Test Strips, reflectometric
1-100 mg/L (glucose), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Glucose chemical test strips, Glucose test strip for instrument reader
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Glucose Test, reflectometric, 1-100 mg/L (glucose), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
sugars
Campo di misura
1-100 mg/L (glucose)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Method: reflectometric with test strips 1 - 100 mg/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Glucose test is suitable for determining glucose in beverages, food and preserves. Furthermore you can use it in fermentation solutions. Under the catalytic effect of glucose oxidase, glucose is converted into gluconic acid lactone. In the presence of peroxidase the hydrogen peroxide formed in the process reacts with an organic redox indicator to form a blue-green dye that is determined reflectometrically. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the glucose concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strip for glucose.
Applicazioni
  • Bifunctional oxidase-peroxidase mimicking Fe-Ce MOF on paper-based analytical devices to intensify luminol chemiluminescence: This research introduces an innovative glucose assay technique using MOF-enhanced paper devices, providing a cost-effective and accessible method for glucose monitoring in resource-limited settings (Hassanzadeh et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: In this agricultural research, glucose tests are used to monitor the health and metabolic responses of maize to nano-fertilizer treatment, demonstrating the versatility of glucose assays in environmental and plant science applications (Shoukat et al., 2024).
Linkage
Replaces: 16720; 16720-1
Risultati analitici
function control: conforms
Assay
- standard 1:
9 - 11 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Note legali
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ammonium Test reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16892
Ammonium Test
Ammonium Test reflectometric, 20-180 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16977
Ammonium Test
Blank Strips for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16730
Blank Strips
Hyunjin Kim et al.
Bioresource technology, 301, 122794-122794 (2020-01-26)
Caproic acid (CA) was produced by Megasphaera elsdenii T81 with Jerusalem artichoke tubers (JA) as a feedstock. More CA was produced under the medium with the acid hydrolysate of JA than the comparative medium with a carbon composition similar to