1.16981
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Ascorbic Acid chemical test strips, Ascorbic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascorbic Acid Test, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
ascorbic acid
Campo di misura
25-450 mg/L (ascorbic acid)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
45 - 55 mg/l
- standard 2: 180 - 220 mg/l
- standard 3: 360 - 440 mg/l
WGK 1