1.16730
Blank Test Strips, reflectometric
REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Blank Strips, for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Classi chimiche degli analiti
sugars
Analiti specifici
ammonium, ascorbic acid, calcium, chlorine, formaldehyde, hydrogen peroxide, hydroxymethylfurfural (Hmf), iron, lactic acid, magnesium, magnesium, malic acid, nitrate, nitrite, peracetic acid, phosphate, potassium, sulfite
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 1
Protocolli
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative