Key Documents
1.13713
Supelco
1,2-dicloroetano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-458-1
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Grado
isocratic
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Potenza
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
15.6 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
240 nm, ≥85%
245 nm, ≥90%
270 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 13 °C
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Evaporation Number: 4.1
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)