Key Documents
1.12179
Sigma-Aldrich
Glutaraldeide
for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
605390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
0.27 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
24.7-25.7% (alkalimetric)
tecniche
electron microscopy: suitable
Colore
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
100.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Glutardialdehyde solution 25% - for electron microscopy, according to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen) Glutardialdehyde is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis of samples of human origin. Especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with Glutardialdehyde solution 25% according to P.J. Anderson, (purified and filled into ampoules under nitrogen). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. Alternatively, the 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen for semi-thin cuttings and electron microscopy. Both are registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): 24.7 - 25.7 %
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.